Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca para rotavirus Prospect™
Código de producto. 11993132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 TEST
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11993132 Kit para 96 pruebas 96 TEST
1 options
Código de producto. 11993132 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R240396
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Detecte rápidamente el antígeno específico de rotavirus en muestras fecales humanas.
Detecte rápidamente los antígenos específicos de rotavirus en muestras fecales frescas o en conserva utilizando el ensayo de microplaca para rotavirus Thermo Scientific™ ProSpecT™.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con esta inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de rotavirus. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y opciones flexibles de transporte de muestras.
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
ProSpecT Rotavirus forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas de enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. ProSpecT Rotavirus proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y permite hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Ensayo de microplaca para rotavirus Prospect
Incluye Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento
Cantidad Kit para 96 pruebas