Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca ProSpecT™ para Giardia/Crytopsoridium
Código de producto. 12609977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12609977 Kit para 96 pruebas cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12609977 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2458496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00€
    267.14€ / paquete de 1
    Ahorro 1332.86€
    83% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Detecte rápidamente el antígeno específico de Giardia y Cryptosporidium en muestras fecales humanas.
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Giardia y Cryptosporidium en muestras fecales humanas frescas o conservadas utilizando el ensayo de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia/Crytopsoridium.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficacia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Giardia y Cryptosporidium. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
Giardia/Cryptosporidium ProSpecT forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. Giardia/Cryptosporidium ProSpecT proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Ensayo de microplaca ProSpecT Giardia/Crytopsoridium
Analitos detectables Antígeno específico de Giardia y Cryptosporidium en muestras frescas, congeladas o en conserva, Cryptosporidium Antigen
Tipo de muestra Fecales
Tipo Ensayo de microplaca para Giardia
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento
Cantidad Kit para 96 pruebas