Learn More
Thermo Scientific™ Controles de ProSpecT™ Giardia
Código de producto. 12769250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12769250 4 viales/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12769250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R24280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Detecte rápidamente el antígeno específico Giardia en muestras fecales humanas.
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Giardia en muestras fecales frescas o conservadas utilizando los ensayos de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia con los controles ProSpecT™ Giardia. El paquete contiene dos viales de control positivos y negativos para su uso con ensayos de Giardia.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Giardia. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones flexibles de transporte de muestras .
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
Giardia ProSpecT forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas de enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. ProSpecT Giardia proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Controles de ProSpecT Giardia
Analitos detectables Giardia
Tipo de muestra Fecales
Tipo Pruebas de antígenos de Giardia
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye Dos viales de control positivos y negativos (0,75 ml)
Cantidad 4 viales/paq.