Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca para Entamoeba histolytica ProSpecT™
Código de producto. 13296079
Change view
Click to view available options
Descripción:
Ensayo de microplaca ProSpecT Entamoeba histolytica
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Contenido y almacenamiento:
De 2 °C a 8 °C
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Descripción Cantidad Contenido y almacenamiento unitSize
13296079 Ensayo de microplaca ProSpecT Entamoeba histolytica Kit para 96 pruebas De 2 °C a 8 °C 96 tests
1 options
Código de producto. 13296079
Marca: Thermo Scientific™ R2456096
Detecte rápidamente el antígeno específico de Entamoeba histolytica en muestras fecales humanas.
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Entamoeba histolytica en muestras fecales frescas o en conserva utilizando el ensayo de microplaca para Entamoeba histolytica Thermo Scientific™ ProSpecT™.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Entamoeba histolytica. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
ProSpecT Entamoeba histolytica forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas de enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. ProSpecT Entamoeba histolytica proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Ensayo de microplaca ProSpecT Entamoeba histolytica
Marcado CE Sí
Analitos detectables Antígeno específico de «E. histolytica» en muestras frescas, congeladas o conservadas en Cary Blair.
Incluye Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento
Cantidad Kit para 96 pruebas