Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca para Campylobacter Prospect™
Descripción
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Campylobacter en muestras fecales frescas o en conserva utilizando el ensayo de microplaca para Campylobacter Thermo Scientific™ ProSpecT™.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Campylobacter. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
- Excelente rendimiento clínico
- Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
- Resultados en 100 minutos
- Incubación a temperatura ambiente
- Negativos realmente incoloros
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Antígeno específico de Campylobacter en muestras frescas, congeladas o conservadas en Cary Blair. |
| Tipo | Campylobacter Microplate Assay |
| Cantidad | Kit para 96 pruebas |