Descripción
- El tejido de polietileno no tejido microperforado permite el paso no restringido de aire y vapor de agua
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Ropa de protección química, Categoría I
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior para mayor comodidad
- Prenda protectora versátil para sustancias no peligrosas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manga | Elástico |