Learn More
Proscillaridina A, TRC
Código de producto. 30413702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413702 1 mg
30411187 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8384951MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 466-06-8
Fórmula molecular C30 H42 O8
Peso molecular (g/mol) 530.65
Sinónimo Bufa-4,20,22-trienolide, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-, (3β)-, Proscillaridin A (6CI,7CI,8CI), (3β)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide, 14-Hydroxy-3β-(rhamnosyloxy)bufa-4,20,22-trienolide, 3β-Rhamnosido-14β-hydroxy-δ4,20,22-bufatrienolide, 3β-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide, A 32686, Caradrin, Cardion, Cardiovite, Carmazon, Coratol, Desglucotransvaaline, Desglucotrnasvaaline, Herzo Proscillan, NSC 7521, PSC-801, Procardin, Procilan, Proscillan, Proscillaridin, Proslladin, Prostosin, Proszine, Protasin, Purosin-TC, Sandoscill, Scillacrist, Scillarenin 3β-rhamnoside, Simeon, Solestril, Stellarid, Talucard, Talusin, Tradenal, Transvaalin, degluco-, Urgilan, Wirnesin
Nombre IUPAC 5-[(3S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-14-hidroxi-10,13-dimetilo-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-1,2,3,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]piran-2-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CCC3=C2)C6=COC(=O)C=C6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proscillaridin A
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H42O8/c1-16-24(32)25(33)26(34)27(37-16)38-19-8-11-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)9-12-29(3)20(10-13-30(22,29)35)17-4-7-23(31)36-15-17/h4,7,14-16,19-22,24-27,32-35H,5-6,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20+,21-,22+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.288