Learn More
Invitrogen™ Software ProQuantum™ v1.1
Código de producto. 16505661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 clave de licencia
5 claves de licencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16505661 5 claves de licencia paquete de 5
16595651 1 clave de licencia cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16505661 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A435945
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Le permite analizar los resultados de inmunoensayos de alta sensibilidad ProQuantum que se hayan adquirido a través de cualquier instrumento qPCR.
El software ProQuantum permite analizar los resultados de inmunoensayos de alta sensibilidad de ProQuantum adquiridos de cualquier instrumento qPCR. Las funciones de análisis incluyen la calificación de la curva patrón con detección incorporada de valores atípicos, interpolación de muestras desconocidas para la cuantificación y análisis estadístico por grupos. Se proporciona una guía paso a paso para la preparación de un ensayo, incluida la configuración de la curva estándar y la disposición de la placa para placas de 96 o 384 pocillos.
Cómodo asistente de configuración para minimizar los errores: cálculos automáticos para la configuración de la dilución en serie de la curva patrón
Comparación estadística incorporada: compare fácilmente los controles con los grupos de tratamiento
Posibilidades de exportación: vea los resultados en Excel y PDF, o bien formateados para GraphPad Prism
El software ProQuantum consta de dos módulos: Crear experimento e importar y ver resultados.
• El módulo de creación de experimentos permite configurar una curva patrón, crear la disposición de una placa y asignar descripciones y grupos a pocillos individuales de muestras
• El módulo de importación y visualización de resultados permite importar datos de experimentos ajustados a la curva patrón en un algoritmo de regresión ponderada 4PL o 5PL, interpolar concentraciones de proteínas desconocidas, visualizar mapas térmicos, realizar comparaciones por grupos y exportar los datos
El software ProQuantum es compatible con todos los kits de inmunoensayo ProQuantum y con todos los instrumentos de qPCR Applied Biosystems, incluidos QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, ViiA 7 u otros instrumentos de qPCR compatibles.
El sistema operativo preferido es Windows 7 o 10.
Para obtener más información, visite thermofisher.com/proquantum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Software ProQuantum v1.0
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7, sistema StepOnePlus™, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, sistema StepOne™, Bio-Rad CFX96 Touch™
Línea de productos ProQuantum
Cantidad 5 claves de licencia
Contenido y almacenamiento Incluye 5 claves de licencia para 5 usuarios
Software Software de análisis de datos