Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassays Accessory Kit
Código de producto. 15960493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
15960493 10 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 15960493 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A36723
El kit de accesorios de inmunoensayo ProQuantum proporciona los plásticos consumibles más comunes para su uso con cualquier producto de inmunoensayo ProQuantum, convenientemente empaquetados para usuarios que no deseen comprar estos plásticos a granel y que no tengan dudas sobre lo que se necesita o para usuarios de bajo volumen que no deseen comprarlos a granel.
Se proporcionan suficientes materiales para realizar 10 ensayos utilizando placas de 96 poncillos. El kit no incluye los siguientes elementos: placas de qPCR, bloques fríos y puntas de pipeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de accesorios para inmunoensayos
Cantidad 10 ensayos
Línea de productos ProQuantum
Contenido y almacenamiento
  • 1 gradilla para placas de 96 poncillos
  • 10 depósitos de reactivos de 25 ml para pipeteo de bajo volumen
  • 20 cierres adhesivos
  • 10 cierres ópticos
  • 1 práctica herramienta para aplicar el sellado
  • 10 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml
  • 10 tubos cónicos de 15 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente