Learn More
Profiramida, TRC
Código de producto. 30138027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138027 1 g 1 g
17923695 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8384001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23950-58-5
Fórmula molecular C12 H11 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 256.13
Sinónimo Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-, Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)- (8CI,9CI), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide, Kerb, Kerb 50W, N-(1,1-Dimethylpropynyl)-3,5-dichlorobenzamide, Pronamide, Propyzamide, RH 315
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-N-(2-metilbut-3-en-2-il)benzamida
SMILES CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyzamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0218