Learn More
Propizamida, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyzamide |
| CAS | 23950-58-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Propyzamide |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-, Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)- (8CI,9CI), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide, Kerb, Kerb 50W, N-(1,1-Dimethylpropynyl)-3,5-dichlorobenzamide, Pronamide, Propyzamide, RH 315 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-N-(2-metilbut-3-en-2-il)benzamida |
| Mostrar más |