Learn More
Propizamida-d3 (fenil-2,4,6-d3), TRC
Código de producto. 30426937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30426937 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83840110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3)
CAS 1219805-79-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H3 H8 Cl2 N O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2H])c1Cl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,4,6-trideuterio-N-(2-metilbut-3-in-2-il)benzamida
Peso molecular (g/mol) 259.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0406
Porcentaje de pureza >95