Learn More
Propisulfurón, TRC
Código de producto. 30412973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412973 50 mg -
30421387 5 mg 5 miligramos
30418275 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83938850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570415-88-2
Fórmula molecular C16 H18 Cl N7 O5 S
Peso molecular (g/mol) 455.88
Sinónimo 2-Chloro-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide, 1-[(2-Chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, Propyrisulfuron, TH 547, Zeta-One
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-6-propilimidazo[1,2-b]piridazina-3-il)sulfonil-3-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)urea
SMILES CCCc1ccc2nc(Cl)c(n2n1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyrisulfuron
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.0779