Learn More
Propirisulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316037 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316037 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16537000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyrisulfuron
CAS 570415-88-2
Nombres de analitos o componentes Propyrisulfuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H18 Cl N7 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Chloro-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide, 1-[(2-Chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, Propyrisulfuron, TH 547, Zeta-One
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25)
SMILES CCCc1ccc2nc(Cl)c(n2n1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-6-propilimidazo[1,2-b]piridazin-3-il)sulfonil-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 455.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.0779 g/mol