Learn More
Propifenazona, TRC
Código de producto. 30426935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426935 50 g -
30415341 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83838050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-92-5
Fórmula molecular C14 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 230.31
Sinónimo Propyphenazone, 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-, Antipyrine, 4-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-isopropyl-3H-pyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylpyrazol-5-one, 4-Isopropyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Isopropylantipyrine, 4-Isopropylphenazone, Arantil P, Budirol, Causyth, Cibalgina, Eufibron, Isopropchin, Isopropylantipyrin, Isopropylantipyrine, Isopropylphenazone, Isopropyrine, Larodon, Propyfenazone, Propyphenazone
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenil-4-propano-2-ilpirazol-3-una
SMILES CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyphenazone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1419