Learn More
Propifenazona, Mikromol
Código de producto. 30458400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458400 250 mg -
17913026 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0036.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propifenazona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyphenazone
CAS 479-92-5
Nombres de analitos o componentes Propyphenazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyphenazone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenil-4-propan-2-ilpirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 230.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1419 g/mol