Learn More
Propyphenazone, MedChemExpress
Código de producto. 16419875
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16419875 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16419875 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0273
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyphenazone
Forma física Solid
CAS 479-92-5
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 4-Isopropylantipyrine Isopropylphenazone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (11.29 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1C(C)C
Peso molecular (g/mol) 230.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99.94%