Learn More
Propifenazona-d3 (2-N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30421966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421966 10 mg
30418681 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83838110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162935-29-7
Fórmula molecular C14H15D3N2O
Peso molecular (g/mol) 233.33
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-4-(1-methylethyl)-2-phenyl- (9CI), Propyphenazone-D3 (N-methyl-d3), Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3), Propyphenazone-d3, 4-Isopropylantipyrine-d3, 1,2-Dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-(methyl-d3)-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one
Nombre IUPAC 4-isopropil-5-metil-1-(metil-d3)-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-una
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C1C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3/i4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.16