Learn More
Propifenazona-d3 (2-N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3) |
| CAS | 162935-29-7 |
| Fórmula molecular | C14H15D3N2O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10 H,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C(C)=C1C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-isopropil-5-metil-1-(metil-d3)-2-fenil-1,2-dihidro-3 H-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 233.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.16 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |