Learn More
Propifenazona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463216 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463216 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0036.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyphenazone
CAS 479-92-5
Nombres de analitos o componentes Propyphenazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyphenazone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenil-4-propan-2-ilpirazol-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 230.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1419 g/mol