Learn More
Propinol etoxilato (>80%), TRC
Código de producto. 30427510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427510 10 g -
30415090 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83837510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3973-18-0
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo 2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanol, 2-(2-Propynyloxy)ethanol, 2-Propynoxyethanol, 3-(2-Hydroxyethoxy)-1-propyne, 4-Oxa-1-hexyn-6-ol, Ethylene Glycol Monopropargyl Ether
Nombre IUPAC 2-prop-2-hidroxietanol
SMILES OCCOCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propynol Ethoxylate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-3-6/h1,6H,3-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524