Learn More
Propino, ca. 4% en N,N-dimetilformamida, aprox. 1,0 mol/L, TRC
Código de producto. 30416461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416461 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30416461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8359851ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyne
CAS 74-99-7
Fórmula molecular C3H4
Cantidad 1 mL
Sinónimo Allylene, Methylacetylene, Propine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMILES CC#C
Nombre IUPAC prop-1-yne
Peso molecular (g/mol) 40.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.0313
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 %