Learn More
Propiltrembolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyltrenbolone |
| CAS | 856893-83-9 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-Hydroxy-17-propylestra-4,9,11-trien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h8,11,13,18-19,23H,3-7,9-10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-17-propil-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.446 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.209 |