Learn More
propiltiouracilo, Mikromol™
Descripción
Propiltiouracilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Propyl-2-thiouracil |
| CAS | 51-52-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Propyl-2-thiouracil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-propil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |