Learn More
Propylthiouracil, MedChemExpress
Código de producto. 16492106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492106 500 mg 500 miligramos
16488246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0346
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylthiouracil
Forma física Solid
CAS 51-52-5
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10N2OS
Sinónimo 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 170.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 99.2%