Learn More
Propiltiouracilo, LoGiCal
Código de producto. 30457714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457714 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457714 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3284.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Propyl-2-thiouracil
CAS 51-52-5
Nombres de analitos o componentes 6-Propyl-2-thiouracil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Nombre IUPAC 6-propil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 170.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,0514 g/mol