Learn More
Propiltiouracilo-d5, TRC
Código de producto. 30413892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30413892 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30413892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8383122.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Propylthiouracil-d5
CAS 1189423-94-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H5D5N2OS
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2,3-Dihydro-6-(propyl-d5)-2-thioxo-4(1H)pyrimidinone, 6-(Propyl-d5)-2-thiouracil, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-n-propyl-d5-pyrimidine, 2-Mercapto-6-(propyl-d5)-pyrimidin-4-ol, Procasil-d5, Propacil-d5, Propycil-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)/i1D3,2D2
SMILES CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Nombre IUPAC 6-(2,2,3,3,3-pentadeuteriopropil)-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 175.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.083
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.