Learn More
Propilparabeno-d4, TRC
Código de producto. 30409279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30409279 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8382895MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-D4 Acid Propyl Ester
CAS 1219802-67-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic acid-propyl ester D4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCC)c([2H])c([2H])c1O
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de propilo
Peso molecular (g/mol) 184.2251
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1038
Porcentaje de pureza >95