Learn More
Propiliodona, LoGiCal
Código de producto. 30458056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458056 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458056 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3199.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyliodone
CAS 587-61-1
Nombres de analitos o componentes Propyliodone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 I2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1(4H)-Pyridineacetic acid, 3,5-diiodo-4-oxo-, propyl ester, 3,5-Diiodo-4-oxo-1(4H)-pyridineacetic acid propyl ester, 3,5-Diiodo-4-pyridone-N-acetic acid propyl ester, A. G. 33-107, Bronchodiagnostin, Brosombra, Dionosil, Diostril, NSC 97103, Propiodone, Propyl (3,5-diiodo-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetate, Propyl 3,5-diiodo-4-pyridone-N-acetate, Propyliodon, Propyliodone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11I2NO3/c1-2-3-16-9(14)6-13-4-7(11)10(15)8(12)5-13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCOC(=O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
Nombre IUPAC 2-(3,5-diyodo-4-oxopiridin-1-il)acetato de propilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 447.01
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.8828 g/mol