Learn More
Clorhidrato de ropinirol de propilidina (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30427443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427443 5 mg
30409403 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8355005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221264-43-3
Fórmula molecular C19H29ClN2O
Peso molecular (g/mol) 336.9
Sinónimo 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-3-propylidene-2H-indol-2-one Monohydrochloride, (E/Z)-4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-propylideneindolin-2-one, Ropinirole Propylidene Impurity (USP)
SMILES Clc1ccc(cc1)N2C(=O)N(Cc3ccccc3)C(C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylidine Ropinirole Hydrochloride (E/Z-Mixture)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N2O.ClH/c1-4-8-16-18-15(9-7-10-17(18)20-19(16)22)11-14-21(12-5-2)13-6-3;/h7-10H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,20,22);1H/b16-8-;