Learn More
Clorhidrato de propilhexedrina, Mikromol™
Código de producto. 30049231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049231 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049231 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0664.00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de propilhexedrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Nombres de analitos o componentes Propylhexedrine (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H21 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 191.74
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,1441 g/mol