Learn More
Clorhidrato de propilhexedrina, LoGiCal
Código de producto. 30458821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458821 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458821 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0664.00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Nombres de analitos o componentes Propylhexedrine (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H21 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 191.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,1441 g/mol