Learn More
(±)-Óxido de propileno, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
3 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367348 100 mL 100 ml
11387348 1 L 1 litro
11377348 3 x 1 L 3 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030765.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propylene oxide is used as a precursor in the production of polyether polyols, which is utilized for making polyurethane plastics, polypropylene glycols, propylene glycol ethers and propylene carbonate. It is involved in the preparation of biological samples for electron microscopy. It plays a vital role in the removal of residual ethanol previously used for dehydration. Further, it is used in thermobaric weapons, and microbial fumigation. It is also used as solvents, and in the preparation of surfactants, lubricants and in oil demulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-56-9
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00005126
Clave InChI GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
Nombre IUPAC 2-metiloxirano
SMILES CC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene oxide
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 0.83 g/mL
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Temperatura de inflamación -37°C (-35°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Índice de refracción 1.366
Cantidad 100 mL
Número UN UN1280
Beilstein 79763
Índice Merck 14,7856
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-Propylene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene oxide