Learn More
Óxido de (±)-propileno, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562351 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10487920 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149620025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Óxido de (+/-)-propileno, 99 %, C3H6O, número de CAS-75-56-9, 2,3-epoxipropano, epoxipropano, metiloxirano, óxido de propileno, oxirano, metilo, propilenóxido, óxido de 1,2-propileno, óxido de propeno, epóxido de propileno, 1,2-epoxipropano, 1 l, 17, 6, 34,0 °C, CHEBI:38685, sin designar, 0,8300 g/ml, 200-879-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-56-9
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00005126
Clave InChI GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
Nombre IUPAC 2-metiloxirano
SMILES CC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Propylene oxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -112.0°C
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 34.0°C
Temperatura de inflamación −37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3650 to 1.3670
Cantidad 2.5 L
Beilstein 17, 6
Índice Merck 15, 7969
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Presión de vapor 590mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.