Learn More
Propilenglicol (propano-1,2-diol), Mikromol™
Descripción
Propilenglicol (propano-1,2-diol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propanediol |
| CAS | 57-55-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Propanediol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CO |
| Nombre IUPAC | Propano-1,2-diol |
| Mostrar más |