Learn More
Propilenglicol, MP Biomedicals
Código de producto. 11407232 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407232 500 mL 500 ml
11417232 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407232 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215195790
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene Glycol
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09