Learn More
Dicaprato de propilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylene Glycol Dicaprate |
| CAS | 53824-77-4 |
| Fórmula molecular | C23 H44 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Propylene Glycol Dicaprate, 1,2-Propanediol Didecanoate, Captex 100, Nikkol PDD, Propylene glycol didecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H44O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-22(24)26-20-21(3)27-23(25)19-17-15-13-11-9-7-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Decanoato de 2-decanoiloxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 384.593 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.324 |