Learn More
Propilenglicol (1,2 propanodiol), ACS/USP/NF, Greenfield
Código de producto. 30286174
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Caja de 4x1 galón
Estuche 4x4L
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
16 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
30286174 Estuche 4x4L 16 litros
30286166 Caja de 4x1 galón 15.14 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286174 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 369000000CS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.72€
    1530.89€ / 16 litros
    Ahorro 23.83€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
CAS 57-55-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Grado ACS
Envase Estuche 4x4L
pH Líquidos
Cantidad Caja 4x4L