Learn More
Carbonato de propileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propylene carbonate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0317 |