Learn More
Carbonato de propileno, CHROMASOLV™, para HPLC, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15685450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685450 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15685450 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 4142201L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, 99,7%
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%
CAS 108-32-7
% máx. CAS ≤100.0000%
Punto de fusión -55°C (literature)
Densidad 1.204 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 135°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6O3
Fórmula lineal C4H6O3
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Cantidad 1 L
Beilstein 107913
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Porcentaje de pureza >99.65%
Grado HPLC