Learn More
Carbonato de propileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402997 1000 g 1000 g
11412997 250 g 250 g
11422997 5 kg 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15552.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.74€
    39.65€ / 1000 g
    Ahorro 8.09€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El carbonato de propileno es un disolvente polar, aprótico utilizado en pinturas y recubrimientos y como componente de alta permitividad de electrolitos en baterías de litio. Desempeña un papel importante en adhesivos, decapantes, cosméticos, plastificadores, limpiadores de superficies duras, limpiadores de resina, fibra de vidrio, limpiadores de poliéster y poliuretano. Además, actúa como limpiador en poliuretano, carburador y se utiliza en piezas de estereolitografía. En la espectrometría de masas de ionización por electrospray, se dopa en soluciones de baja tensión superficial para mejorar la carga de analitos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona, benceno, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Higroscópico. Incompatible con ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene Carbonate
Punto de fusión °C to 49°C
Densidad 1.204
Punto de ebullición 240°C to 243°C
Temperatura de inflamación 132°C (270°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.421
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate