Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15698030 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15698030 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
15688030 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698030 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor P526522.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Punto de ebullición 240°C
Punto de ignición 851°F
Olor Fruit like
Envase Glass bottle
Cantidad 2.5 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09g/mol
Presión de vapor 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Porcentaje de pureza 0.99