Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15688030 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15688030 1 L Glass bottle 1 litro
15698030 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15688030 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor P526521L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Punto de ebullición 240°C
Punto de ignición 851°F
Olor Fruit like
Envase Glass bottle
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09g/mol
Presión de vapor 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Porcentaje de pureza 0.99