Learn More
Carbonato de propileno, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460751 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11460751 500 g
11470751 1 kg
11480751 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460751 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215641590
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Nombre de nota For GC analysis
Color Incolora
Densidad ∽1.19g/mL
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Forma física Liquid