Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10669263 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10669263 10 L Tambor de plástico 10 LT
10625572 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10046612 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10615572 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10669263 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 131560100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    356.00€ / 10 litros
    Ahorro 11.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad:2,5 l, envase:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión:-49,0 °C, peso molecular:102,09; Porcentaje de pureza:99,5%, Intervalo porcentual de ensayo:99,4% mín. (GC), CAS:108-32-7, densidad:1.2040g/mL
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad: 2,5 l, envase: Frasco de vidrio, Punto de ebullición: De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión: -49,0 °C, peso molecular: 102,09, Porcentaje de pureza: 99,5%, intervalo porcentual de ensayo: 99,4% mín. (GC), CAS: 108-32-7, densidad: 1.2040g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -49.0°C
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 10 L
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosidad 2.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.