Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625572 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10046612 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10615572 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10669263 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10625572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.55€
    37.65€ / 500 ml
    Ahorro 4.90€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad:2,5 l, envase:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión:-49,0 °C, peso molecular:102,09; Porcentaje de pureza:99,5%, Intervalo porcentual de ensayo:99,4% mín. (GC), CAS:108-32-7, densidad:1.2040g/mL
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad: 2,5 l, envase: Frasco de vidrio, Punto de ebullición: De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión: -49,0 °C, peso molecular: 102,09, Porcentaje de pureza: 99,5%, intervalo porcentual de ensayo: 99,4% mín. (GC), CAS: 108-32-7, densidad: 1.2040g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -49.0°C
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosidad 2.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2