Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615572 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10625572 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10046612 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10669263 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10615572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131560025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    113.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 23.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad:2,5 l, envase:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión:-49,0 °C, peso molecular:102,09; Porcentaje de pureza:99,5%, Intervalo porcentual de ensayo:99,4% mín. (GC), CAS:108-32-7, densidad:1.2040g/mL
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad: 2,5 l, envase: Frasco de vidrio, Punto de ebullición: De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión: -49,0 °C, peso molecular: 102,09, Porcentaje de pureza: 99,5%, intervalo porcentual de ensayo: 99,4% mín. (GC), CAS: 108-32-7, densidad: 1.2040g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -49,0 °C
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosidad 2.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2