Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10046612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10046612 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10625572 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10615572 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10669263 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10046612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.75€
    57.65€ / 1 litros
    Ahorro 12.10€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad:2,5 l, envase:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión:-49,0 °C, peso molecular:102,09; Porcentaje de pureza:99,5%, Intervalo porcentual de ensayo:99,4% mín. (GC), CAS:108-32-7, densidad:1.2040g/mL
Carbonato de propileno, 99,5 %, Acros Organics, cantidad: 2,5 l, envase: Frasco de vidrio, Punto de ebullición: De 240,0 °C a 243,0 °C, sin designar, punto de fusión: -49,0 °C, peso molecular: 102,09, Porcentaje de pureza: 99,5%, intervalo porcentual de ensayo: 99,4% mín. (GC), CAS: 108-32-7, densidad: 1.2040g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carbonato de propileno, carbonato de 1,2-propileno, carbonato cíclico de 1,2-propanediol, 1,3-dioxolan-2-ona, 4-metil, carbonato de propileno cíclico, carbonato de 1,2-propanediol, carbonato de 1-metiletileno, carbonato de 1,2-propileno cíclico, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonato de propileno
Punto de fusión -49.0 °C
Densidad 1.2040 g/ml
Punto de ebullición De 240.0 °C a 243.0 °C
Temperatura de inflamación 116 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción De 1.4200 a 1.4220
Cantidad 1 l
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 200 g/l (25 °C). Otras solubilidades: miscible con acetona, benceno, cloroformo, dmf, éter, acetato de etilo y alcohol etílico, ligeramente soluble en tetracloruro de carbono, soluble en la mayoría de disolventes orgánicos
Viscosidad 2.8 mPa.s (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99.5 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2