Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13177714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13177714 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
13118663 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13177714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429268000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    116.00€ / 800 ml
    Ahorro 46.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-32-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
SMILES CC1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene carbonate
Punto de fusión -49.0°C
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosidad 2.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2