Learn More
Proilbenceno, TRC
Código de producto. 30419236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Código de producto. Cantidad
30419236 5 mL
1 options
Código de producto. 30419236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8350405ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Propylbenzene
CAS 103-65-1
Fórmula molecular C9 H12
Cantidad 5 mL
Sinónimo Benzene, propyl-, Propylbenzene, 1-Phenylpropane, 1-Propylbenzene, Isocumene, NSC 16941, n-Propylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCc1ccccc1
Nombre IUPAC propilbenceno
Peso molecular (g/mol) 120.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0939